Learn More
Methyl caprate, 98+%
Codice prodotto. 10425475 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10425475 25 g Bottiglia in vetro 25g
10696654 100 g Bottiglia in vetro 100g
10197183 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10425475 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 385550250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-42-9
Formula molecolare C11H22O2
Molecular Weight (g/mol) 186.30
Numero MDL MFCD00009580
InChI Key YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
IUPAC Name methyl decanoate
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl caprate
Punto di fusione -18°C
Colore Colorless
Densità 0.8710g/mL
Punti di ebollizione 226°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)8CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.871
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 186.29
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl caprate
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.