Learn More
Methyl carbamate, 99%
Codice prodotto. 13458498 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 13458498
Marca: Thermo Scientific Acros 269310010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-55-0
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00007964
InChI Key GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
PubChem CID 11722
ChEBI CHEBI:76606
IUPAC Name methyl carbamate
SMILES COC(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl carbamate
Punto di fusione 54.0°C to 56.0°C
Nota nome 99%
Punti di ebollizione 176.0°C to 177.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCO2CH3
Beilstein 03, 21
Indice di Merck 15, 6110
Informazioni di solubilità Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in acetone and ether
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 93°C
Peso formulazione 75.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Adhering Crystals