Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl cellulose, viscosity 15 cP (2% solution in water)
Codice prodotto. 10703095 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703095 1 kg Plastic bottle 1kg
10246190 100 g Plastic bottle 100g
10144440 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703095 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 182310010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-67-5
Formula molecolare C20H38O11
Molecular Weight (g/mol) 454.513
Numero MDL MFCD00081763
InChI Key YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC Name (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl cellulose
Colore Gray-White
Nota nome Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 5% max.
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 15, 6111
Viscosità 12 to 18cP (2% solution in water,20°C)