Learn More
Alfa Aesar™ Methyl cellulose, viscosity 1600 cPs
Marca:  Alfa Aesar™ 043146.A4
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-67-5 Peso : 2.50000kg
Quantità 2.5kg
Codice prodotto. 11394818
  • 702.00€ / 2.50kg
Spedizione stimata
23-02-2021
Identificatori chimici
9004-67-5
454.513
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
C20H38O11
MFCD00081763
51063134
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifica
Methyl cellulose
2.5kg
9004-67-5
MFCD00081763
Readily Soluble in a water below 50°C and wide variety of solvents.
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
454.513
Powder
Odorless
Viscosity: 1600cPs
C20H38O11
14,6040
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
51063134
Videos
SDS Documenti