Learn More
Methyl Cellulose, viscosity of 2% aqueous solution (25°C) 15cps, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Cellulose |
| Colore | White |
| Nota nome | Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 15cps |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |