Learn More
Methyl Cellulose, viscosity of 2% aqueous solution (25deg.C) 1,500cps, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11447792 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11447792 1 kg
11417792 100 g
11427792 250 g
11437792 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11447792 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215549591
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identificatori chimici
CAS 9004-67-5
Formula molecolare C20H38O11
Molecular Weight (g/mol) 454.513
InChI Key YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Sinonimo Cellulose methyl ether
PubChem CID 51063134
IUPAC Name (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Cellulose
Nota nome Viscosity of 2% aqueous solution at 25°C: 1, 500cps
Quantità 1 kg