Learn More
Methyl cellulose, viscosity 400 cP (2% solution in water)
Codice prodotto. 10785842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10785842 250 g Bottiglia in vetro 250g
10681366 50 g Bottiglia in vetro 50g
10230130 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10785842 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428432500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-67-5
Formula molecolare C20H38O11
Molecular Weight (g/mol) 454.513
Numero MDL MFCD00081763
InChI Key YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC Name (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl cellulose
Nota nome Viscosity 400 cP (2% solution in water)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,6111
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,insoluble in acetone,alcohol,ether,chloroform,and toluene