Learn More
Methyl cinnamate, 98%
Codice prodotto. 10783251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783251 5 g Bottiglia in vetro 5g
10501891 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10783251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 279760050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-26-4
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00008458
InChI Key CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Sinonimo methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
IUPAC Name methyl (E)-3-phenylprop-2-enoate
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl cinnamate
Nota nome 98%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione 33.5°C to 36°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 260°C to 262°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCO2CH3
Quantità 5 g
Beilstein 09, 581
Indice di Merck 15, 2299
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol,most fixed,oils and mineral oil
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Fused Crystalline Mass