Learn More
Methyl Cinnamate, TRC
Codice prodotto. 30469271
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469271 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469271 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2947905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamic acid methyl ester
CAS 103-26-4
Formula molecolare C10 H10 O2
Quantità 5 g
Sinonimo Methyl E/Z-cinnamate, 3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, 3-Phenylacrylic acid methyl ester, Methyl 3-phenyl-2-propenoate, Methyl 3-phenacrylate
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
SMILES COC(=O)C=Cc1ccccc1
IUPAC Name methyl 3-phenylprop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0681