Learn More
Methyl cyclopropanecarboxylate, 98%
Codice prodotto. 10634792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10634792 25 g 25g
10091420 100 g 100g
10005853 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10634792 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126710250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2868-37-3 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2868-37-3
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00001280
InChI Key PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
PubChem CID 76122
IUPAC Name methyl cyclopropanecarboxylate
SMILES COC(=O)C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl cyclopropanecarboxylate
Colore Colorless
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 119.0°C (764.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4190
Quantità 25 g
Beilstein 09, I, 3
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl cyclopropanecarboxylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.