Learn More
Methyl α-D-Mannopyranoside, 99.3%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11437382 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11437382 100 g
11417382 10 g
11427382 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437382 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215393780
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Identificatori chimici
CAS 617-04-9
Formula molecolare C7H14O6
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Numero MDL MFCD00063262
InChI Key HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl α-D-Mannopyranoside
Colore White
Intervallo percentuale saggio ∽ 99%
Quantità 100 g
Peso formulazione 194.2
Forma fisica Crystalline Powder