Learn More
Methyl α-D-mannopyranoside, ≥99%, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 11413084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11413084 500 g Amber Glass 500g
10596184 10 g Amber Glass 10g
10286094 25 g Amber Glass 25g
11403084 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11413084 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2530500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Methyl α-D-mannopyranoside, ≥99%
  • Methyl α-D-mannopyranoside is a lectin inhibitory sugar
  • Competitive inhibitor of the binding of mannose by E. coli
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-04-9
Formula molecolare C7H14O6
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Numero MDL MFCD00063262
InChI Key HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl α-D-Mannopyranoside
Punto di fusione 193°C to 196°C
Colore White
Perdita all'essiccatura < 0.5%
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Imballaggio Amber Glass
Quantità 500 g
Rotazione specifica 76 to 85° (+ or -)
IUPAC Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
Peso formulazione 194.2
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder or Solid