Learn More
alpha-Methyl-D-mannopyranoside, 99+%
Codice prodotto. 10720575 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10720575 500 g Bottiglia in vetro 500g
10229873 25 g Bottiglia in vetro 25g
10023170 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10720575 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229255000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
alpha-Methyl-D-mannopyranoside, 99+%, Quantity: 500g, Packaging: Glass bottle, Gray or White, Melting Point: 186.0 deg.C to 194.0 deg.C, Molecular Weight: 194.18, Percent Purity: 99+%, Appearance: (1% aq. soln.) clear, colorless, Assay Percent Range: 99% min. (ELSD) (HPLC) | CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-04-9
Formula molecolare C7H14O6
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Numero MDL MFCD00063262
InChI Key HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico α-Methyl-D-mannopyranoside
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186.0°C to 194.0°C
Colore Gray or White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Condizione di rotazione specifica + 79.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotazione specifica + 79.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 194.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder