Learn More
Methyl Decanoate(Methyl Caprate), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Capric Acid Methyl Ester |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 186.162 |