Learn More
Methyl Desoxycholate-d5, TRC
Codice prodotto. 30465649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465649 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30465649 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM29823750MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Desoxycholate-d5
CAS 52840-15-0
Formula molecolare C25H37D5O4
Quantità 50 mg
Sinonimo (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-cholan-2,2,3,4,4-d5-24-oic Acid Methyl Ester, Deoxycholic-d5 Acid Methyl Ester, Methyl 7-Deoxycholate-d5
InChI Formula InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-10-23(28)29-4)19-8-9-20-18-7-6-16-13-17(26)11-12-24(16,2)21(18)14-22(27)25(19,20)3/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18?,19-,20+,21?,22+,24+,25-/m1/s1/i11D2,13D2,17D
SMILES O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC3C2C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@@H](CCC(OC)=O)C)([H])C1([2H])[2H]
Molecular Weight (g/mol) 411.63
Peso formulazione 411.3397