Learn More
Methyl diethylphosphonoacetate, 97%
Codice prodotto. 10772591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772591 10 g Bottiglia in vetro 10g
10168692 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10772591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169980100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1067-74-9 | C7H15O5P | 210.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1067-74-9
Formula molecolare C7H15O5P
Molecular Weight (g/mol) 210.17
Numero MDL MFCD00009081
InChI Key CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl diethylphosphonoacetate, methyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, methyl ester, diethylmethylphosphonoacetate, methyl diethoxyphosphoryl acetate, diethyl carbomethoxymethylphosphonate, methyl 2-diethoxycarbonyl acetate, methyldiethylphosphonoacetate, diethyl methylphosphonoacetate, ksc489e0f
PubChem CID 66113
IUPAC Name methyl 2-diethoxyphosphorylacetate
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl diethylphosphonoacetate
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C to 131.0°C (9.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2P(O)CH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4340
Quantità 10 g
Beilstein 04, II, 976
Gravità specifica 1.14
Peso formulazione 210.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl diethylphosphonoacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.