Learn More
Methyl dodecanoate, 99%
Codice prodotto. 11424124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11424124 5 g 5g
11434124 25 g 25g
11444124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424124 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12492.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Methyl dodecanoate used in production of biodiesel. It has been used in selective synthesis of the secondary amide surfactant, N-methyl lauroylethanolamide. It is also utilized as emollients, perfuming agents skin conditioning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl dodecanoate used in production of biodiesel. It has been used in selective synthesis of the secondary amide surfactant, N-methyl lauroylethanolamide. It is also utilized as emollients, perfuming agents skin conditioning.
Solubility
Not miscible in water. Soluble in alcohol, dipropylene glycol.
Notes
Store at room temperature. Ensure good ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-82-0
Formula molecolare C13H26O2
Molecular Weight (g/mol) 214.349
Numero MDL MFCD00008966
InChI Key UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC Name methyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Laurate
Punto di fusione 4°C to 5°C
Densità 0.870
Punti di ebollizione 261°C to 262°C
Punto d'infiammabilità 125°C (257°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.4325
Quantità 5 g
Beilstein 1767780
Informazioni di solubilità Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol.
Peso formulazione 214.35
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl dodecanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanoic acid, methyl ester