Learn More
Methyl eicosanoate, 98+%
Codice prodotto. 11334548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334548 2 g 2g
11324548 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11334548 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042399.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-28-1
Formula molecolare C21H42O2
Molecular Weight (g/mol) 326.57
Numero MDL MFCD00009014
InChI Key QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC Name methyl icosanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl eicosanoate
Punto di fusione 48°C
Colore White
Punti di ebollizione 215°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 2 g
Informazioni di solubilità Soluble in hot alcohol. Sparingly Soluble in water.
Peso formulazione 326.56
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder