Learn More
Methyl ethyl ketone, BAKER ANALYZED™ Laboratory Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10463271 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10463271 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10463271 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8052.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.83€
    61.31€ / 1L
    Risparmia 50.52€
    45% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
CAS 78-93-3
Acidità max. 0.003 % (as CH3COOH)
Densità 0.797 to 801.000 g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.005 %
Intervallo percentuale saggio min. 99 %
Formula molecolare C4H8O
Numero MDL MFCD00011648
Acqua max. 0.2 %
Sinonimo 2-Butanone, MEK, EK 500 Additive, Butanone, Ethyl methyl ketone
Punti di ebollizione 79.6°C
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
IUPAC Name butan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 72.11