Learn More
Methyl Ethyl Ketone, HPLC Grade, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
Descrizione
- For use in liquid chromatography (HPLC & UHPLC) & spectrophotometry
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Ethyl Ketone |
| CAS | 78-93-3 |
| Punto d'infiammabilità | −9.00°C (−48.20°F) |
| Note sul grado di purezza | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C4H8O |
| Numero MDL | MFCD00011648 |
| Quantità | 4 L |
| Gravità specifica | 1L = 0.81kg |
| Sinonimo | 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.