Learn More
Methyl Ethyl Ketone,MP Biomedicals
Codice prodotto. 11427822 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11427822 500 mL
11437822 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11427822 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215554890
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Identificatori chimici
CAS 78-93-3
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00011648
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC Name butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl ethyl ketone
Colore Colorless
Densità 0.805 to 0.807g/mL
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquido
Peso formulazione 72.11