Learn More
Methyl formate, 98%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10414315
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
107-31-3
C2H4O2
60.05
MFCD00003291
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
7865
CHEBI:77699
methyl formate
COC=O
107-31-3
C2H4O2
60.05
MFCD00003291
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
7865
CHEBI:77699
methyl formate
COC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methyl formate
Nota nome 98%
Acidità 0.0008 meq/g max.
Absorbance 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm
Punto di fusione -100.0°C
Densità 0.9680g/mL
Punti di ebollizione 31.0°C to 33.0°C
Punto d'infiammabilità −32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HCO2CH3
Indice di rifrazione 1.3420 to 1.3440
Quantità 2.5 L
Beilstein 02, 18
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Fieser 05,446
Indice di Merck 15, 6148
Gravità specifica 0.968
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viscosità 0.35 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 60.05
Percent Purity 98%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl formate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene:
RUO – Research Use Only