Learn More
Methyl Formate, 99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Descrizione
- Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Formate |
| CAS | 107-31-3 |
| Densità | 0.974g/mL at 20°C |
| Punto d'infiammabilità | −19°C (−2.2°F) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C2H4O2 |
| Formula lineare | HCO2CH3 |
| Numero MDL | MFCD00003291 |
| Quantità | 1 L |
| Numero UN | UN1243 |
| Vedi altri risultati |