Learn More
Methyl gallate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16421668
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16421668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16421668 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2010
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Methyl gallate is a plant phenolic with antioxidant, anticancer, and anti-inflammatory activities. Methyl gallate also shows bacterial inhibition activity. Methyl gallate also has anti-HIV-1 and HIV-1 enzyme inhibitory activities.
Methyl gallate is a plant phenolic with antioxidant, anticancer, and anti-inflammatory activities. Methyl gallate also shows bacterial inhibition activity. Methyl gallate also has anti-HIV-1 and HIV-1 enzyme inhibitory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl gallate
CAS 99-24-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O5
Quantità 5 g
Sinonimo Gallincin NSC 363001
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (543.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 184.15
Peso formulazione 184.15
Percent Purity 99.96%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only