Learn More
Methyl glycolate, 98%
Codice prodotto. 10771442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10771442 25 g Bottiglia in vetro 25g
11965081 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10771442 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414370250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-35-5
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
InChI Key GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
IUPAC Name methyl 2-hydroxyacetate
SMILES COC(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl glycolate
Punto di fusione 149.0°C to 151.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1840g/mL
Punti di ebollizione 52.0°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2COOCH3
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.4180
Quantità 25 g
Beilstein 03,236
Gravità specifica 1.184
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid