Learn More
Methyl Green, 5g, MP Biomedicals
Codice prodotto. 17522625 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17522625 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17522625 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04806404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.65€
    57.75€ / 5g
    Risparmia 2.90€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
7114-03-6 DNA stain useful as a tracking dye in acid buffers. Also able to track native DNA in some neutral systems
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl Green
CAS 7114-03-6
Formula molecolare C27H35Cl4N3Zn
InChI Key ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
IUPAC Name zinc;[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]phenyl]-ethyl-dimethylazanium;bromide;trichloride
Molecular Weight (g/mol) 608.78
PubChem CID 131675247
Quantità 5 g
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Green
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl green