Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Green, zinc chloride salt, pure, certified
Codice prodotto. 11996921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11996921 100 g Glass bottle 100g
10045750 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996921 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 414381000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7114-03-6 | C27H35BrClN3·xZnCl2 | 653.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7114-03-6
Formula molecolare C27H35BrClN3·xZnCl2
Molecular Weight (g/mol) 653.23
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Green, zinc chloride salt
Punto di fusione 233.0°C
Colore Brown-Red or Green
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 14,6082
Sinonimo methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70g/L (20°C)
InChI Key IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
IUPAC Name methylsulfonyl methanesulfonate
PubChem CID 81560
Peso formulazione 653.23
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Green, zinc chloride salt
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl Green, zinc chloride salt