Specifications
| Vettore alfa | METHYLHEPTADECANOATE |
| Materiale o nome chimico | Methyl heptadecanoate |
| CAS | 1731-92-6 |
| Punto di fusione | 29°C to 30°C |
| Colore | Colorless or White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 152°C to 153°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Conforms |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C18 H36 O2 |
| Show More |