Learn More
Methyl hexanoate, 99%, analytical standard for GC
Codice prodotto. 15540544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 15540544
Marca: Thermo Scientific Acros 414420050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl hexanoate
Nota nome 98%
Acidità 1mg KOH/g max.
CAS 106-70-7
Punto di fusione -71.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8840g/mL
Punti di ebollizione 151.0°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H14O2
Formula lineare CH3(CH2)4COOCH3
Indice di rifrazione 1.4047 to 1.4067
Numero MDL MFCD00009510
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.884
Sinonimo methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)OC
IUPAC Name methyl hexanoate
Molecular Weight (g/mol) 130.19
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Viscosità <30 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 130.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl hexanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.