Learn More
Methyl hexanoate, 99%
Codice prodotto. 13428648 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
13428648 50 g 50g
13438648 250 g 250g
13418648 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13428648 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449240500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-70-7
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00009510
InChI Key NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
IUPAC Name methyl hexanoate
SMILES CCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl hexanoate
Punto di fusione -71.0°C
Densità 0.8840g/mL
Punti di ebollizione 151.0°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4COOCH3
Indice di rifrazione 1.4047 to 1.4067
Quantità 50 g
Gravità specifica 0.884
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Viscosità <30 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 130.18
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl hexanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.