Learn More
Methyl hydrogen suberate, 98%
Codice prodotto. 15433907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433907 25 g 25g
15413907 1 g 1g
15423907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15433907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30325.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3946-32-5 | C9H15O4 | 187.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3946-32-5
Formula molecolare C9H15O4
Molecular Weight (g/mol) 187.22
Numero MDL MFCD00004427
InChI Key KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo suberic acid monomethyl ester, monomethyl suberate, methyl hydrogen suberate, subericacidmonomethylester, octanedioic acid monomethyl ester, mono-methyl suberate, acmc-1ckw1, ksc492m6f, 7-methoxycarbonylheptanoic acid, octanedioic acid 1-methyl ester
PubChem CID 554191
IUPAC Name 8-methoxy-8-oxooctanoic acid
SMILES COC(=O)CCCCCCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl hydrogen suberate
Punto di fusione 17°C to 19°C
Densità 1.04
Punti di ebollizione 185°C to 186°C (18 mmHg)
Formula lineare CH3O2C(CH2)6CO2H
Quantità 25 g
Peso formulazione 188.22
Percent Purity 98%