Learn More
Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,7D |
| Peso formulazione | 194.1104 |