Learn More
Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate, TRC
Codice prodotto. 30479199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479199 10 mg 10mg
30473837 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30479199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM31347610MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102415-39-4
Formula molecolare C11 D5 H6 N O2
Molecular Weight (g/mol) 194.2414
Sinonimo 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid, methyl ester (9CI), 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indole-3-acetic Acid Methyl Ester-D5 (indole-2,4,5,6,7-D5), Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate, 2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid methyl ester, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic acid methyl ester, Methyl 2-(1H-indol-3-yl-d5)acetate
IUPAC Name methyl 2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetate
SMILES [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,7D
Peso formulazione 194.1104