Learn More
Methyl indole-3-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30467272
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467272 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467272 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM31352010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl indole-3-carboxylate
CAS 942-24-5
Formula molecolare C10H9NO2
Quantità 10 g
Sinonimo Indole-3-carboxylic Acid','Methyl Ester, 3-Methoxycarbonylindole, Methyl 1H-indole-3-carboxylate, Methyl Indole-3-carboxylate, Methyl Indolyl-3-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-6-11-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,11H,1H3
SMILES O=C(OC)C1=CNC2=CC=CC=C21
IUPAC Name methyl 1H-indole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 175.18
Peso formulazione 175.06