Learn More
Methyl Indolyl-3-glyoxylate, TRC
Codice prodotto. 30467711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467711 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3135002G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Indolyl-3-glyoxylate
CAS 18372-22-0
Formula molecolare C11 H9 N O3
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC Name methyl 2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Molecular Weight (g/mol) 203.19
Peso formulazione 203.0582