Learn More
Methyl Indolyl-3-glyoxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Indolyl-3-glyoxylate |
| CAS | 18372-22-0 |
| Formula molecolare | C11 H9 N O3 |
| Quantità | 200 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC Name | methyl 2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.19 |
| Peso formulazione | 203.0582 |