Learn More
Methyl isopropyl carbonate, 97%
Codice prodotto. 11388236
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11388236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15314.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51729-83-0 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51729-83-0
Formula molecolare C5H10O3
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Numero MDL MFCD01075689
InChI Key RCIJMMSZBQEWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl isopropyl carbonate, isopropyl methyl carbonate, acmc-20akf7, ch3 c o och ch3 2, carbonic acid methylisopropyl ester
PubChem CID 7021530
IUPAC Name methyl propan-2-yl carbonate
SMILES COC(=O)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl isopropyl carbonate
Densità 0.975
Punti di ebollizione 116°C to 118°C
Punto d'infiammabilità 27°C (80°F)
Indice di rifrazione 1.383
Quantità 25 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1744735
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 97%