Learn More
Methyl laurate, 98+%
Codice prodotto. 15149233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15149233 250 g Bottiglia in vetro 250g
10762831 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10127663 10 g Bottiglia in vetro 10g
10540604 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15149233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215562500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-82-0
Formula molecolare C13H26O2
Molecular Weight (g/mol) 214.35
Numero MDL MFCD00008966
InChI Key UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC Name methyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl laurate
Punto di fusione 4°C to 5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 261°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)10CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 250 g
Beilstein 02,361
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 214.35
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid