Learn More
Methyl Levulinate, TRC
Codice prodotto. 30469428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469428 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32010525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Levulinate
CAS 624-45-3
Formula molecolare C6H10O3
Quantità 25 g
Sinonimo 4-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 4-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxopentanoate, Methyl 4-Oxovalerate, Methyl Levulate, Methyl beta-Acetylpropionate, NSC 24874
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCC(=O)C
IUPAC Name methyl 4-oxopentanoate
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Peso formulazione 130.063