Learn More
Methyl linoleate, 99%
Codice prodotto. 10566040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10566040 5 g Bottiglia in vetro 5g
10696230 25 g Bottiglia in vetro 25g
10087829 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10566040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428130050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-63-0
Formula molecolare C19H34O2
Molecular Weight (g/mol) 294.48
Numero MDL MFCD00009534
InChI Key WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Sinonimo methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC Name methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl linoleate
Punto di fusione -35.0°C
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 212.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >200°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2CH3
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 6167
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with dmf,fat solvents,oils
Peso formulazione 294.48
Percent Purity 99%