Learn More
Methyl linolenate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490478
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490478 5 g 5g
16471909 1 g 1g
16461906 500 mg 500mg
16431306 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490478 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY21268
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl linolenate
CAS 301-00-8
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H32O2
Quantità 5 g
Sinonimo Linolenic acid methyl ester
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (341.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(OC)=O
Molecular Weight (g/mol) 292.46
Peso formulazione 292.46
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Research purposes only