Learn More
Methyl m-toluate, 98%
Codice prodotto. 11444253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444253 50 g 50g
11454253 250 g 250g
11434253 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444253 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10893.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-36-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Methyl3-methylcyclohexanecarboxylate was prepared by hydrogenation of methyl m-toluate in acetic acid solvent over Adams catalyst. analysis for valproic acid (VA) in serum, for which we use a gas chromatograph equipped with a flame ionization detector, with methyl-m-toluate (MMT) as internal standard.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl3-methylcyclohexanecarboxylate was prepared by hydrogenation of methyl m-toluate in acetic acid solvent over Adams catalyst. analysis for valproic acid (VA) in serum, for which we use a gas chromatograph equipped with a flame ionization detector, with methyl-m-toluate (MMT) as internal standard.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-36-5
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00008436
InChI Key CPXCDEMFNPKOEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl m-toluate, methyl 3-toluate, benzoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl m-methylbenzoate, meta-toluic acid, methyl ester, 3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl-m-methyl benzoate, m-toluic acid, methyl ester, methyl3-methylbenzoate, m-toluic acid methyl ester
PubChem CID 7435
IUPAC Name methyl 3-methylbenzoate
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl m-toluate
Densità 1.062
Punti di ebollizione 113°C (27 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Indice di rifrazione 1.516
Quantità 50 g
Beilstein 2043574
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl m-toluate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl m-toluate