Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl malonyl chloride |
| Nota nome | 97% |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.2730g/mL |
| Punti di ebollizione | 57.0°C to 59.0°C (12.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 80°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ClCOCH2CO2CH3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl malonyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.