Learn More
Methyl methacrylate, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10562521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562521 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10071140 1 L Bottiglia in vetro 1L
10153510 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10791964 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10562521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127140250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Ver todas las promociones
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Methyl methacrylate, 99%, C5H8O2, CAS Number-80-62-6, 150-76-5, acryester m, diakon, methacrylic acid methyl ester, methyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methylpropenoate, methyl-methacrylat, methylmethacrylate, methyl methacrylate, methyl methylacrylate, pegalan, 1L | CAS: 80-62-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 80-62-6 , 150-76-5
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00008587
InChI Key VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC Name methyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Especificaciones
Materiale o nome chimico Methyl methacrylate
Nota nome Stabilized
Acidità 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Punto di fusione -48.0°C
Colore White to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C
Punto d'infiammabilità 8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4130 to 1.4150
Quantità 25 mL
Beilstein 02, II, 398
Indice di Merck 15, 6013
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Stabilizzatore 10 to 110ppm MEHQ
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.