Learn More
Methyl Methacrylate, Extra Pure, SLR, Stabilised with Topanol, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10569000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10569000 500 mL 500mL
10459370 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10569000 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4950/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 80-62-6
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.117
Numero MDL 8587
InChI Key VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC Name methyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Specifica
Punto di fusione -48°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 3.5
Peso formulazione 100.12g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl methacrylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.