Learn More
Methyl Methacrylate, TRC
Codice prodotto. 30011226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011226 50 g 50g
30005388 10 g 10g
17975095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011226 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32130050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-62-6
Formula molecolare C5 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Sinonimo Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J
IUPAC Name methyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES COC(=O)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methacrylic acid-methyl ester
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Peso formulazione 100.0524
Percent Purity >95%