Learn More
Methyl methanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 10756571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10756571 5 g Bottiglia in vetro 5g
10766571 25 g Bottiglia in vetro 25g
10696904 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10756571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 66-27-3 | C2H6O3S | 110.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkyl transfer reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-27-3
Formula molecolare C2H6O3S
Molecular Weight (g/mol) 110.13
Numero MDL MFCD00007557
InChI Key MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl mesylate, methanesulfonic acid methyl ester, methanesulfonic acid, methyl ester, methylmethane sulfonate, methylmethansulfonat, methyl methanesulphonate, as-dimethyl sulfite, as-dimethyl sulphite, methylmethanesulfonate, methyl methansulfonate
PubChem CID 4156
ChEBI CHEBI:25255
IUPAC Name methyl methanesulfonate
SMILES COS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl methanesulfonate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C to 203.0°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SO3CH3
Indice di rifrazione 1.4130 to 1.4150
Quantità 5 g
Beilstein 04, 4
Indice di Merck 15, 6169
Gravità specifica 1.3
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dmf
Peso formulazione 110.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl methanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.