Learn More
Methyl (methylthio)methyl sulfoxide, 97%
Codice prodotto. 15468779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15468779 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15468779 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00510.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 33577-16-1 | C3H8OS2 | 124.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
CAS 33577-16-1
Densità 1.222
Punti di ebollizione 222°C to 226°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C3H8OS2
Indice di rifrazione 1.552
Numero MDL MFCD00002091
Quantità 10 g
Beilstein 906789
Sensibilità Hygroscopic
Sinonimo methyl methylsulfinylmethyl sulfide, methyl methylsulfinyl methyl sulfide, methane, methylsulfinyl methylthio, methyl methylthio methyl sulfoxide, famso, methanesulfinyl-methylsulfanyl-methane, formaldehyde dimethyl mercaptal s-oxide, methylsulfinyl methylthio methane, methyl methylthiomethyl sulphoxide, formaldehyde methyl mercaptal s-oxide
InChI Key OTKFCIVOVKCFHR-UHFFFAOYNA-N
SMILES CSCS(C)=O
IUPAC Name methylsulfanyl(methylsulfinyl)methane
Molecular Weight (g/mol) 124.22
PubChem CID 99129
Peso formulazione 124.22
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl (methylthio)methyl sulfoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl (methylthio)methyl sulfoxide