Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl myristate |
| Nota nome | 99% |
| Acidità | 1mg KOH/g max. |
| Punto di fusione | 18.4°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.8630g/mL |
| Punti di ebollizione | 323.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |