Learn More
Methyl Myristate, TRC
Codice prodotto. 30011071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011071 10 g 10g
17959844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011071 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22760010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-10-7
Formula molecolare C15 H30 O2
Molecular Weight (g/mol) 242.4
Sinonimo Tetradecanoic Acid Methyl Ester, Tetradecanoic acid, methyl ester, Myristic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2214, Metholeneat 2495, Methyl myristate, Methyl n-tetradecanoate, Methyl tetradecanoate, NSC 5029, Pastell M 14, Uniphat A50
IUPAC Name methyl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl myristate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Peso formulazione 242.2246